1-Benzyl-3-phenyl-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Benzyl-3-phenylthiourea
B4997-1G B4997-5G
TCIAB4997-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB4997-1G TCIAB4997-5G
1-Benzyl-3-phenyl-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Benzyl-3-phenyl-2-thiourea
Formule: C₁₄H₁₄N₂S
MW: 242,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022120
Numéro CAS: 726-25-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité