3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5000-1G B5000-5G
TCIAB5000-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB5000-1G TCIAB5000-5G
3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-5-ethoxypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 9°C
Numéro MDL: MFCD00234116
Numéro CAS: 17117-17-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité