Boc-N-Me-D-Phe-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B5011-5G B5011-1G
TCIAB5011-5GEA 164 EUR InStock
TCIAB5011-5G TCIAB5011-1G
Boc-N-Me-D-Phe-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-N-Me-D-Phe-OH
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00151890
Numéro CAS: 85466-66-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +85.0 to +89.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité