4-Biphenylyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenylphenyl triflate, 4-Biphenylyl triflate, Trifluoromethanesulphonic acid 4-Biphenylyl ester
B5012-1G B5012-5G
TCIAB5012-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB5012-1G TCIAB5012-5G
4-Biphenylyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
4-Biphenylyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₉F₃O₃S
MW: 302,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD18379753
Numéro CAS: 17763-78-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité