(2-Bromoethyl)phosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B5013-200MG B5013-1G
TCIAB5013-200MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAB5013-200MG TCIAB5013-1G
(2-Bromoethyl)phosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(2-Bromoethyl)phosphonic acid
Formule: C₂H₆BrO₃P
MW: 188,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013957
Numéro CAS: 999-82-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité