2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5016-200MG B5016-1G
TCIAB5016-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAB5016-200MG TCIAB5016-1G
2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene
Formule: C₁₄H₉BrS
Numéro MDL: MFCD22380322
Numéro CAS: 19437-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=841f6a825c4c4627f7abbc310a377f4f5594d09c&vid=841f6a825c4c4627f7abbc310a377f4f5594d09c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité