5-Bromo-2-phenylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5018-1G B5018-5G
TCIAB5018-1GEA 153 EUR InStock
TCIAB5018-1G TCIAB5018-5G
5-Bromo-2-phenylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
MW: 234,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114181
Numéro CAS: 27012-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=903707c27dffc2afe4f0536d43b88a561db04169&vid=903707c27dffc2afe4f0536d43b88a561db04169&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité