9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5022-200MG B5022-1G
TCIAB5022-200MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAB5022-200MG TCIAB5022-1G
9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene
Formule: C₂₈H₂₂O₂
MW: 390,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009936
Numéro CAS: 24672-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd6c7be8dffe3de5af1fcf061883746140731689&vid=dd6c7be8dffe3de5af1fcf061883746140731689&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité