2-Ethoxyéthyle acétate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acétate de 2-éthoxyéthyleAcétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycolAcétate de éthylglycol
A13639.APEA 28 EUR InStock
A13639.AP A13639.0F
2-Ethoxyéthyle acétate ≥98%
2-Ethoxyéthyle acétate
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 155…157 °C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,975
Point d'éclair: 52 °C (126 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009251
Numéro CAS: 111-15-9
ONU: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité