2-Bromo-6-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5026-5G B5026-1G B5026-25G
TCIAB5026-5GEA 202 EUR InStock
TCIAB5026-5G TCIAB5026-1G TCIAB5026-25G
2-Bromo-6-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-6-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Point d'ébullition: 146°C
Numéro MDL: MFCD08146628
Numéro CAS: 28165-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité