3'-Bromo-1,4-di(9-carbazolyl)benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromo-9-[4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]-9H-carbazole
B5027-200MG B5027-1G
TCIAB5027-200MGEA 88 EUR InStock
TCIAB5027-200MG TCIAB5027-1G
3'-Bromo-1,4-di(9-carbazolyl)benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3'-Bromo-1,4-di(9-carbazolyl)benzene
Formule: C₃₀H₁₉BrN₂
MW: 487,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD26406219
Numéro CAS: 1537218-76-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6f077f34aca7ca2676a96806c41090e06d3f8a4&vid=e6f077f34aca7ca2676a96806c41090e06d3f8a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité