9-(4-Bromophenyl)-10-(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B5029-200MG B5029-1G
TCIAB5029-200MGEA 84.7 EUR InStock
TCIAB5029-200MG TCIAB5029-1G
9-(4-Bromophenyl)-10-(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9-(4-Bromophenyl)-10-(1-naphthyl)anthracene
Formule: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD26400490
Numéro CAS: 1160506-32-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a64221bb53af652e938a389eb8e9b73efd68bbc&vid=2a64221bb53af652e938a389eb8e9b73efd68bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité