9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5030-1G B5030-200MG
TCIAB5030-1GEA 362 EUR InStock
TCIAB5030-1G TCIAB5030-200MG
9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (par HPLC)
9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formule: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD26407508
Numéro CAS: 936854-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité