4-Bromo-2,6-dichlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5034-25G B5034-5G
TCIAB5034-25GEA 469 EUR InStock
TCIAB5034-25G TCIAB5034-5G
4-Bromo-2,6-dichlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2,6-dichlorophénol
Formule: C₆H₃BrCl₂O
MW: 241,9 g/mol
Point d'ébullition: 266°C
Numéro MDL: MFCD00019996
Numéro CAS: 3217-15-0
EINECS: 221-740-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 62.0 and le 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité