5-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5036-1G B5036-5G
TCIAB5036-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB5036-1G TCIAB5036-5G
5-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD05662390
Numéro CAS: 90050-59-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité