5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (5-Bromo-2-methylphenyl)methanol
B5037-1G B5037-5G
TCIAB5037-1GEA 106 EUR InStock
TCIAB5037-1G TCIAB5037-5G
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD12031921
Numéro CAS: 258886-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité