2-(2-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5044-200MG B5044-1G
TCIAB5044-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAB5044-200MG TCIAB5044-1G
2-(2-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Point d'ébullition: 139°C
Numéro MDL: MFCD15529755
Numéro CAS: 109306-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37501fd11e486c63b8dc50bd056f13ebd9e945c6&vid=37501fd11e486c63b8dc50bd056f13ebd9e945c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité