9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5046-200MG B5046-1G
TCIAB5046-200MGEA 124 EUR InStock
TCIAB5046-200MG TCIAB5046-1G
9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene
Formule: C₃₆H₂₆O₂
MW: 490,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022382
Numéro CAS: 235099-48-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb74869de1283bc1de610408c5a26d52030135d&vid=adb74869de1283bc1de610408c5a26d52030135d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité