Bis(3-biphenylyl)amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3'-Iminobis(biphenyl), Di([1,1'-biphenyl]-3-yl)amine
B5048-200MG B5048-1G
TCIAB5048-200MGEA 110 EUR InStock
TCIAB5048-200MG TCIAB5048-1G
Bis(3-biphenylyl)amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Bis(3-biphenylyl)amine
Formule: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD28129440
Numéro CAS: 169224-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité