3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-9-(naphthalen-1-yl)-9H-carbazole
B5050-200MG B5050-1G
TCIAB5050-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAB5050-200MG TCIAB5050-1G
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₂H₁₄BrN
MW: 372,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD26127423
Numéro CAS: 934545-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité