2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
B5051-200MG B5051-1G
TCIAB5051-200MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAB5051-200MG TCIAB5051-1G
2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₂H₁₄BrN
MW: 372,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD26127422
Numéro CAS: 1427316-53-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité