3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5052-1G B5052-5G
TCIAB5052-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB5052-1G TCIAB5052-5G
3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₁₄BrN
MW: 336,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD16658912
Numéro CAS: 731016-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité