9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazol-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9-(3-Biphenylyl)carbazole-3-boronic acid Pinacol ester
B5054-200MG B5054-1G
TCIAB5054-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAB5054-200MG TCIAB5054-1G
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₃₀H₂₈BNO₂
MW: 445,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD28130384
Numéro CAS: 1533406-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7187d3badba22b5f99fe35fa5834d2ff8b01f65b&vid=7187d3badba22b5f99fe35fa5834d2ff8b01f65b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité