1-Bromo-4-(4-bromophenyl)naphthalene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5056-1G B5056-5G
TCIAB5056-1GEA 154 EUR InStock
TCIAB5056-1G TCIAB5056-5G
1-Bromo-4-(4-bromophenyl)naphthalene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-4-(4-bromophenyl)naphthalene
Formule: C₁₆H₁₀Br₂
MW: 362,06 g/mol
Numéro CAS: 952604-26-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9933b42ea5e11589c3c0fae19795236a13051af2&vid=9933b42ea5e11589c3c0fae19795236a13051af2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité