4-Bromothiophene-2-methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenemethanol, (4-Bromothiophen-2-yl)methanol, 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)thiophene
B5060-1G B5060-5G
TCIAB5060-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB5060-1G TCIAB5060-5G
4-Bromothiophene-2-methanol ≥98.0% (par GC)
4-Bromothiophene-2-methanol
Formule: C₅H₅BrOS
MW: 193,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115392
Numéro CAS: 79757-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a265fb62769d3d6820796300cc982c6213574fbc&vid=a265fb62769d3d6820796300cc982c6213574fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité