3-Bromo-2-chloro-5-méthylpyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5061-5G B5061-25G
TCIAB5061-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB5061-5G TCIAB5061-25G
3-Bromo-2-chloro-5-méthylpyridine ≥96.0% (par GC)
3-Bromo-2-chloro-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Numéro MDL: MFCD01830664
Numéro CAS: 17282-03-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b1978cb0ee3e07ad1843fcb3f1ef6a118b69f93&vid=1b1978cb0ee3e07ad1843fcb3f1ef6a118b69f93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité