2-Bromo-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-methyl-5-nitropyridine
B5062-5G B5062-25G
TCIAB5062-5GEA 127 EUR InStock
TCIAB5062-5G TCIAB5062-25G
2-Bromo-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095066
Numéro CAS: 23056-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&vid=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité