4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Benzyloxy-3-chlorobenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)-3-chlorophenyl)boronic acid
B5064-1G B5064-5G
TCIAB5064-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB5064-1G TCIAB5064-5G
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BClO₃
MW: 262,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115642
Numéro CAS: 845551-44-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e242578c09af15233f42ec0d92ee7f5765c0cde&vid=8e242578c09af15233f42ec0d92ee7f5765c0cde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) gt. 97.0 and le 108.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité