L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid, 5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
B5065-25G B5065-5G
TCIAB5065-25GEA 294 EUR InStock
TCIAB5065-25G TCIAB5065-5G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218.82 g/mol
Point de fusion: 174°C
Numéro MDL: MFCD05664307
Numéro CAS: 112204-57-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité