Bisacodyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Pyridin-2-ylmethylene)bis(4,1-phenylene) diacetate
B5066-5G B5066-25G
TCIAB5066-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB5066-5G TCIAB5066-25G
Bisacodyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bisacodyl
Formule: C₂₂H₁₉NO₄
MW: 361,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038039
Numéro CAS: 603-50-9
EINECS: 210-044-4
Merck Index: 14,01242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f355cea94c8543e9fbd96340b27860e2c8929df&vid=3f355cea94c8543e9fbd96340b27860e2c8929df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité