1,2-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 2,2-(1,2-Phenylene)bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane], 1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
B5069-1G B5069-5G
TCIAB5069-1GEA 125 EUR InStock
TCIAB5069-1G TCIAB5069-5G
1,2-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par GC)
1,2-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₁₈H₂₈B₂O₄
MW: 330,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD28969469
Numéro CAS: 269410-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité