3-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5073-1G B5073-5G
TCIAB5073-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB5073-1G TCIAB5073-5G
3-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
3-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,0500 g/mol
Numéro MDL: MFCD04971197
Numéro CAS: 36276-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité