8-Benzyltheophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Benzyl-1,3-dimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione
B5078-25G B5078-5G
TCIAB5078-25GEA 389 EUR InStock
TCIAB5078-25G TCIAB5078-5G
8-Benzyltheophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Benzyltheophylline
Formule: C₁₄H₁₄N₄O₂
MW: 270,29 g/mol
Point de fusion: 288°C
Numéro MDL: MFCD00067027
Numéro CAS: 2879-15-4
EINECS: 220-725-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité