1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl Cyclohexylcarbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexylcarbamic acid 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl ester, 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate
B5085-200MG B5085-1G
TCIAB5085-200MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAB5085-200MG TCIAB5085-1G
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl Cyclohexylcarbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl Cyclohexylcarbamate
Formule: C₂₃H₂₇NO₅
MW: 397,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD29472516
Numéro CAS: 196599-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité