N,N-Bis(4-biphenylyl)aniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine
B5086-1G B5086-5G
TCIAB5086-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB5086-1G TCIAB5086-5G
N,N-Bis(4-biphenylyl)aniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N-Bis(4-biphenylyl)aniline
Formule: C₃₀H₂₃N
MW: 397,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD20483034
Numéro CAS: 122215-84-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db41a053839b6ee653fd823c65cb41fc1bdcff59&vid=db41a053839b6ee653fd823c65cb41fc1bdcff59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité