Alcool 4-bromo-2,6-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
B5090-1G B5090-5G
TCIAB5090-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB5090-1G TCIAB5090-5G
Alcool 4-bromo-2,6-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-bromo-2,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094461
Numéro CAS: 162744-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfe5e28d1e59d5405e9dec086f6ba7c90bc61d49&vid=cfe5e28d1e59d5405e9dec086f6ba7c90bc61d49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité