tert-Butyl (dimethylphosphono)acetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethylphosphonoacetic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl dimethylphosphonoacetate, Dimethyl (tert-Butoxycarbonylmethyl)phosphonate, Dimethyl (Boc-methyl)phosphonate
B5094-5G B5094-25G
TCIAB5094-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB5094-5G TCIAB5094-25G
tert-Butyl (dimethylphosphono)acetate ≥95.0% (par GC)
tert-Butyl (dimethylphosphono)acetate
Formule: C₈H₁₇O₅P
MW: 224,1913 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042939
Numéro CAS: 62327-21-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité