4-Bromo-2-methylindan-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-2-methyl-1-indanone
B5096-1G B5096-5G
TCIAB5096-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB5096-1G TCIAB5096-5G
4-Bromo-2-methylindan-1-one ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-methylindan-1-one
Formule: C₁₀H₉BrO
MW: 225,09 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD09881709
Numéro CAS: 174702-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2da5a702b15354536ef7698c6ce43ea556636ed9&vid=2da5a702b15354536ef7698c6ce43ea556636ed9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité