7-Bromooxindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5097-200MG B5097-1G
TCIAB5097-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAB5097-200MG TCIAB5097-1G
7-Bromooxindole ≥98.0% (par GC)
7-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,0433 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179613
Numéro CAS: 320734-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité