Bis(4-formylphenyl) ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde, 4,4'-Diformyldiphenyl ether, 4,4'-Oxydibenzaldehyde
B5099-1G B5099-5G
TCIAB5099-1GEA 99 EUR InStock
TCIAB5099-1G TCIAB5099-5G
Bis(4-formylphenyl) ether ≥98.0% (par GC)
Bis(4-formylphenyl) ether
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD08276812
Numéro CAS: 2215-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41064fea16a3864aa03c969e1bdd8e8cef8b9820&vid=41064fea16a3864aa03c969e1bdd8e8cef8b9820&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité