4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-ethylpyrazole
B5100-1G B5100-5G
TCIAB5100-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB5100-1G TCIAB5100-5G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD08235252
Numéro CAS: 71229-85-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca3be10b4cc2d432945bd560ab65c305b6a1bbd4&vid=ca3be10b4cc2d432945bd560ab65c305b6a1bbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité