4-Bromo-3-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5101-1G B5101-5G
TCIAB5101-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB5101-1G TCIAB5101-5G
4-Bromo-3-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00204031
Numéro CAS: 163596-75-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité