(R)-Baclofen ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B5102-25MG B5102-100MG
TCIAB5102-25MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAB5102-25MG TCIAB5102-100MG
(R)-Baclofen ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-Baclofen
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₂
Numéro MDL: MFCD01321057
Numéro CAS: 69308-37-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15d54a249c137b9867ba809dcb24e79649046d10&vid=15d54a249c137b9867ba809dcb24e79649046d10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D 7.0 to 8.0 deg (C=1.6mol/L HCL)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité