ω-Bromo-2-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5104-5G B5104-25G
TCIAB5104-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB5104-5G TCIAB5104-25G
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00278796
Numéro CAS: 655-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité