2-(4-Bromophenyl)thiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5106-1G B5106-5G
TCIAB5106-1GEA 145 EUR InStock
TCIAB5106-1G TCIAB5106-5G
2-(4-Bromophenyl)thiophene ≥97.0% (par GC)
2-(4-Bromophenyl)thiophene
Formule: C₁₀H₇BrS
MW: 239,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664340
Numéro CAS: 40133-22-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9434c7348d2a37c68d9e38e90b92ac55384d3773&vid=9434c7348d2a37c68d9e38e90b92ac55384d3773&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité