2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5108-1G B5108-200MG
TCIAB5108-1GEA 158 EUR InStock
TCIAB5108-1G TCIAB5108-200MG
2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD28147706
Numéro CAS: 1365118-41-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité