9-(4-Biphenylyl)-2-bromocarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-bromo-9H-carbazole
B5110-200MG B5110-1G
TCIAB5110-200MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAB5110-200MG TCIAB5110-1G
9-(4-Biphenylyl)-2-bromocarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-(4-Biphenylyl)-2-bromocarbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD27979953
Numéro CAS: 1393835-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9031f68401449f048b2e08fbb6877796c5191c3&vid=a9031f68401449f048b2e08fbb6877796c5191c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité