9-(4-Biphenylyl)-3-(4-bromophenyl)carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
B5111-200MG B5111-1G
TCIAB5111-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAB5111-200MG TCIAB5111-1G
9-(4-Biphenylyl)-3-(4-bromophenyl)carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-(4-Biphenylyl)-3-(4-bromophenyl)carbazole
Formule: C₃₀H₂₀BrN
MW: 474,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD22571689
Numéro CAS: 1028648-25-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=208db0f5508e8c698515c9d3d3a153ed5216ce2c&vid=208db0f5508e8c698515c9d3d3a153ed5216ce2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité