2-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5113-1G B5113-5G
TCIAB5113-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB5113-1G TCIAB5113-5G
2-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-(3-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
MW: 234,0900 g/mol
Numéro MDL: MFCD09749846
Numéro CAS: 4373-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité