Boc-Abu-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB5115-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB5115-5G TCIAB5115-25G
Boc-Abu-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-Abu-OH
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Numéro CAS: 34306-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -20.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité